Läs mer
2-Chlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 1 |
| CAS | 2051-60-7 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 2-chloro-, Biphenyl, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,1'-biphenyl, 1-Chloro-2-phenylbenzene, 2-Chlorobiphenyl, 2-Chlorodiphenyl, 2-Monochlorobiphenyl, NSC 67354, PCB 1, o-Chlorobiphenyl, 2-MonoCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-phenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.65 |
| Formel vikt | 188.0393 |