Läs mer
2-Klorobutan, 98+%
Produktkod. 11369639
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369639 50 mL 50ml
11427194 250 mL 250ml
11417194 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21586.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92,566 g/mol
2-klorbutan används som lösningsmedel och mellanprodukt i organisk syntes. Vidare är det involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser, mjukgörare, gummi, harts och ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-klorbutan används som lösningsmedel och intermediär i organisk syntes. Vidare är det involverat i framställningen av aktiva farmaceutiska ingredienser, mjukgörare, gummi, harts och ytaktiva ämnen.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med metaller, koppar, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-86-4
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.566
MDL-nummer MFCD00000871
InChI-nyckel BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC-namn 2-klorbutan
LEDER CCC(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobutane
Smältpunkt -141°C to -140°C
Densitet 0.873
Kokpunkt 67°C to 69°C
Flampunkt −15°C (5°F)
Analysprocentintervall 98+%
Odör Sweet
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1127
Beilstein 1718770
Merck Index 14,1561
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 92.57
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.