Läs mer
2-Klorobutan, 99+%
Produktkod. 10204330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10204330 1 L Glasflaska 1 L
10696672 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10204330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    1179.56 SEK / 1 L
    Save 105.44 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-86-4
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00000871
InChI-nyckel BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC-namn 2-klorbutan
LEDER CCC(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobutane
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -140,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 68,0 °C till 70,0 °C
Flampunkt −15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(Cl)CH3
Brytningsindex 1,3960 till 1,3980
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 119
Merck Index 15, 1562
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (25 °C)
Formel vikt 92.57
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.