Specifikationer
| CAS | 78-86-4 |
| Smältpunkt | -140°C |
| Kokpunkt | 68°C |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Molekylformel | C4H9Cl |
| MDL-nummer | 871 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formel vikt | 92.57g/mol |
| Ångtryck | 145mbar at 20°C |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Chlorobutane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.