Läs mer
2-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880871
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880871 1 L 1 L
15870871 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880871 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8202811000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-86-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 92.57
Specifikationer
Smältpunkt -132°C
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 65°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000871
Kvantitet 1 L
Synonym 2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride, 2-Chlorobutane