Läs mer
2-Klorocyklohexanon, 95 %, stabiliserat
Produktkod. 10752505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752505 5 g Plastflaska 5g
10478440 25 g Plastflaska 25g
10438250 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752505 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108960050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-87-7
Molekylformel C6H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 132.59
MDL-nummer MFCD00001626
InChI-nyckel CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
IUPAC-namn 2-klorcyklohexan-1-on
LEDER ClC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorocyclohexanone
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 23 °C
Färg Brun
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 82 °C till 83 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 82 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H9(=O)
Brytningsindex 1,4830 till 1,485
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 10
Stabilisator 0,2 % CaCO3/MgO (1:1)
Formel vikt 132.59
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorocyclohexanone, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.