Läs mer
2-Chlorocyclohexanone, 97%, stab. with calcium carbonate/magnesium oxide
Produktkod. 11448537
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448537 10 g 10g
11458537 50 g 50g
11468537 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18613.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
2-klorcyklohexanon, är en mellanprodukt i syntesen av olika farmaceutiska föreningar. Det är också en mellanprodukt i syntesen av 1-klor-2-metylencyklohexan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorocyklohexanon, är en mellanprodukt i syntesen av olika farmaceutiska föreningar. Det är också en mellanprodukt i syntesen av 1-klor-2-metylencyklohexan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras kylt vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-87-7
Molekylformel C6H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 132.59
MDL-nummer MFCD00001626
InChI-nyckel CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
IUPAC-namn 2-klorcyklohexan-1-on
LEDER ClC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorocyclohexanone
Namnnotering stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Smältpunkt 22°C to 24°C
Densitet 1.161
Kokpunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flampunkt 82°C (180°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 10 g
Beilstein 774100
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 132.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.