Läs mer
2-kloretansulfonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438326
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438326 250 g 250g
11418326 10 g 10g
11428326 50 g 50g
11359639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11438326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15377.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-kloroetansulfonylklorid användes i en-kärls sulfonylering/intramolekylärt tia-Michael-protokoll för syntes av 1,5,2-ditiazepin-1,1-dioxider. Det användes också vid syntes av vinylsulfonamider med en furan, karbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-diendel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-kloroetansulfonylklorid användes i en-kärls sulfonylering/intramolekylär tia-Michael-protokoll för syntes av 1,5,2-ditiazepin-1,1-dioxider. Det användes också vid syntes av vinylsulfonamider med en furan, karbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-diendel.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1622-32-8
Molekylformel C2H4Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 163.012
MDL-nummer MFCD00007461
InChI-nyckel VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
IUPAC-namn 2-kloretansulfonylklorid
LEDER C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Densitet 1.56
Kokpunkt 203°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel ClCH2CH2SO2Cl
Brytningsindex 1.4915
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3390
Beilstein 1751202
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 163.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.