Läs mer
2-kloretansulfonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-kloroetansulfonylklorid användes i en-kärls sulfonylering/intramolekylärt tia-Michael-protokoll för syntes av 1,5,2-ditiazepin-1,1-dioxider. Det användes också vid syntes av vinylsulfonamider med en furan, karbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-diendel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-kloroetansulfonylklorid användes i en-kärls sulfonylering/intramolekylär tia-Michael-protokoll för syntes av 1,5,2-ditiazepin-1,1-dioxider. Det användes också vid syntes av vinylsulfonamider med en furan, karbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-diendel.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel. Förvara i kylskåp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethanesulfonyl chloride |
| Densitet | 1.56 |
| Kokpunkt | 203°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Linjär formel | ClCH2CH2SO2Cl |
| Brytningsindex | 1.4915 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3390 |
| Beilstein | 1751202 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Chloroethanesulphonyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Chloroethanesulphonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.