Läs mer
2-Chloroethanol, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10715711 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Produktkod.
10715711 500mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10715711 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4880/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
CAS 107-07-3
Smältpunkt -63°C
Kokpunkt 129°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C2H5ClO
MDL-nummer 2829
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 80.51g/mol
Fysisk form Liquid