Läs mer
2-Chloroethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10003773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10003773 2.5 L Glass bottle 2.5 L
10367600 100 mL Glass bottle 100ml
10307560 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10003773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180960025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-07-3
Molekylvikt (g/mol) 80.51
MDL-nummer MFCD00002829
InChI-nyckel SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorethanol, chloroethanol, 2-chloro-1-ethanol, ethanol, 2-chloro, 2-monochloroethanol, 2-chloroethyl alcohol, glycol chlorohydrin, ethylchlorohydrin, glycol monochlorohydrin, ethylene chlorohydrin
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethanol
Namnnotering 99+%
Aciditet 0.2 mg KOH/g max.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -63.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.2000 g/mL, 1.2
Kokpunkt 129.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H5ClO
Linjär formel ClCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4405 to 1.4425
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
LEDER OCCCl
IUPAC-namn 2-chloroethan-1-ol
Viskositet 3.4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 80.51
Procent renhet 99+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloroethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.