missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Chloroethoxy)methyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chloroethoxy)methyl Chloride |
| CAS | 1462-33-5 |
| Molekylformel | C3H6Cl2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloro-1-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloroethyl chloromethyl Ether, Chloromethyl 2-Chloroethyl Ether, alpha-Chloromethyl beta-Chloroethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-2-6-3-5/h1-3H2 |
| LEDER | ClCCOCCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-(chloromethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.99 |
| Formel vikt | 127.9796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?