missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Chloroethoxy)methyl Chloride, TRC

Produktkod. 30366342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366342 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36585010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-Chloroethoxy)methyl Chloride
CAS 1462-33-5
Molekylformel C3H6Cl2O
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Chloro-2-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloro-1-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloroethyl chloromethyl Ether, Chloromethyl 2-Chloroethyl Ether, alpha-Chloromethyl beta-Chloroethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-2-6-3-5/h1-3H2
LEDER ClCCOCCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-(chloromethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 128.99
Formel vikt 127.9796
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.