Läs mer
2-Chloroethoxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethoxyacetic Acid |
| CAS | 14869-41-1 |
| Molekylformel | C4 H7 Cl O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(carboxymethoxy)ethane, 2-(2-Chloroethoxy)-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO3/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)COCCCl |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.55 |
| Formel vikt | 138.0084 |