Läs mer
2-kloroetyl (2,6-dimetylfenyl)-karbaminsyraester, TRC
Produktkod. 30360843
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30360843 500 mg
1 options
Product Code. 30360843 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC984860500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Molekylformel C11 H14 Cl N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC-namn 2-kloroetyl N-(2,6-dimetylfenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 227.687
Formel vikt 227.071