Läs mer
2-kloroetyl (2,6-dimetylfenyl)-karbaminsyraester, TRC
Produktkod. 30363891
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30363891 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30363891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9848602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Molekylformel C11 H14 Cl N O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC-namn 2-kloroetyl N-(2,6-dimetylfenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 227.687
Formel vikt 227.071