Läs mer
2-kloroetyl (2,6-dimetylfenyl)-karbaminsyraester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester |
| CAS | 100129-63-3 |
| Molekylformel | C11 H14 Cl N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl |
| IUPAC-namn | 2-kloroetyl N-(2,6-dimetylfenyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.687 |
| Formel vikt | 227.071 |