Läs mer
2-Chloroethyl (2-Chloroethyl)phosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl (2-Chloroethyl)phosphonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2O3P/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6/h1-4H2,(H,7,8) |
| Formel vikt | 205.9666 |
| Procent renhet | >95% |