Läs mer
(2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H |
| Formel vikt | 191.0035 |