Läs mer
2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 234.0117 |