Läs mer
2-(kloretyl)bensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321747
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321747 10 g 10g
11331747 100 g 100g
11341747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04891.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-24-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-24-2
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000977
InChI-nyckel MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
PubChem CID 231496
IUPAC-namn 2-kloretylbensen
LEDER ClCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloroethyl)benzene
Smältpunkt -60°C
Densitet 1.07
Kokpunkt 82°C to 84°C (16 mmHg)
Flampunkt 66°C (150°F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 10 g
Beilstein 385969
Formel vikt 140.61
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.