missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroethyl Benzhydryl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl Benzhydryl Ether |
| CAS | 32669-06-0 |
| Molekylformel | C15H15ClO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzhydryl 2-Chloroethyl Ether, 2-Chloroethyl Diphenylmethyl Ether, 1,1'-[(2-Chloroethoxy)methylene]bis[benzene], 1,1'-[(2-chloroethoxy)methylene]bis-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2 |
| LEDER | ClCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [2-chloroethoxy(phenyl)methyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.73 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?