missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroethyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl Benzoate |
| CAS | 939-55-9 |
| Molekylformel | C9H9O2Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | ClCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloroethyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.0291 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?