Läs mer
2-Chloroethyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl Benzoate |
| CAS | 939-55-9 |
| Molekylformel | C9H9O2Cl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | ClCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloroethyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.0291 |