Läs mer
2-kloretylklorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11944941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11944941 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 11944941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395331000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-11-2 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl chloroformate
CAS 627-11-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Kokpunkt 154.0°C
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H4Cl2O2
Linjär formel ClCH2CH2OCOCl
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470
MDL-nummer MFCD00000646
Kvantitet 100 g
Synonym 2-chloroethyl chloroformate, chloroethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-chloroethyl ester, chloroformic acid 2-chloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2-chloroethyl ester, chloroethylchloroformate, 2-chloroethylchloroformate, unii-4d32h07z9i, beta-chloroethyl chlorocarbonate, chloroformic acid, beta-chloroethyl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolyzes
InChI-nyckel SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCOC(Cl)=O
IUPAC-namn 2-kloretylkarbonkloridat
Molekylvikt (g/mol) 142.96
PubChem CID 12305
Formel vikt 142.97
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloroethyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.