Läs mer
2-Chloroethyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl Chloroformate |
| CAS | 627-11-2 |
| Molekylformel | C3H4Cl2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | beta-Chloroethyl chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester, (2-Chloroethoxy)carbonyl Chloride, 2-Chloroethyl Carbonochloridate, 2-Chloroethyl Chlorocarbonate, 2-Chloroethyl Chloroformate, Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2 |
| LEDER | ClCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloroethyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.97 |
| Formel vikt | 141.9588 |