Läs mer
2-Chloroethyl-d4-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-ethanamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 172333-26-5 |
| Molekylformel | C2 2H4 H2 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Chloroethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1 H/i1D2,2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.01 |
| Formel vikt | 119.0207 g/mol |
| Visa mer |