Läs mer
2-kloretyletyleter, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt. Fotokatalytisk oxidation av gasformig 2-kloretyletylsulfid över TiO2 upplyst med UV-ljus och hållen vid 25 °eller 80 C i luft visade sig lida av progressiv oxidation för att ge eten, kloretylen, etanol, acetaldehyd, kloroacetaldehyd, etyldisulfid och dietyldiklorid, 2 bis(2-kloretyl)disulfid som de huvudsakliga primära intermediärerna, och vatten (H2O ), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2), ytsulfatjoner (SO42-) och väteklorid (HCl) som slutprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt. Fotokatalytisk oxidation av gasformig 2-kloretyletylsulfid över TiO2 upplyst med UV-ljus och hållen vid 25 eller °80 C i luft visade sig lida av progressiv oxidation för att ge eten, kloretylen, etanol, acetaldehyd, kloroacetaldehyd, etyldisulfid och dietyldiklorid, 2 bis(2-kloretyl)disulfid som de huvudsakliga primära intermediärerna, och vatten (H2O ), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2), ytsulfatjoner (SO42-) och väteklorid (HCl) som slutprodukter.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl ethyl ether |
| Smältpunkt | -60°C |
| Kokpunkt | 107°C to 108°C |
| Flampunkt | 6°C (43°F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3271 |
| Formel vikt | 108.57 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.