missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloroethyl Ethyl Sulfide, TRC

Produktkod. 30352136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36759010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide
CAS 693-07-2
Molekylformel C4H9ClS
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Chloro-2-(ethylsulfanyl)ethane, 1-Chloro-2-(ethylthio)ethane, 2-(Ethylthio)chloroethane, 2-Chlorodiethyl Sulfide, 2-Chloroethyl Ethyl Thioether, 2-Ethylthioethyl Chloride, Ethyl 2-Chloroethyl Sulfide, H-MG, Half-sulfur Mustard, NSC 10977
InChI formel InChI=1S/C4H9ClS/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
LEDER CCSCCCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-ethylsulfanylethane
Molekylvikt (g/mol) 124.63
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.