Läs mer
2-Kloroetylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11483517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483517 100 g 100g
11463517 5 g 5g
11473517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17289.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105,521 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med alkoholer. Aminer, oxidationsmedel. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1943-83-5
Molekylformel C3H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 105.521
MDL-nummer MFCD00002043
InChI-nyckel BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
PubChem CID 16035
IUPAC-namn 1-klor-2-isocyanatetan
LEDER C(CCl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl isocyanate
Densitet 1.237
Kokpunkt 135 °C
Flampunkt 56 °C (132 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3080
Beilstein 1071429
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 105.52
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.