Läs mer
2-Kloroetylisocyanat, TRC
Produktkod. 30361520
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30361520 5 g
1 options
Produktkod. 30361520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3776355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl isocyanate
CAS 1943-83-5
Molekylformel C3H4ClNO
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate
InChI formel InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
LEDER O=C=NCCCl
IUPAC-namn 1-kloro-2-isocyanatoethane
Molekylvikt (g/mol) 105.52
Formel vikt 104.9981