Läs mer
2-Kloroetylisocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl isocyanate |
| CAS | 1943-83-5 |
| Molekylformel | C3H4ClNO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2 |
| LEDER | O=C=NCCCl |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-isocyanatoethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.52 |
| Formel vikt | 104.9981 |