Läs mer
2-Kloroetylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11382517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382517 5 g 5g
11372517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11604.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121,582 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6099-88-3
Molekylformel C3H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 121.582
MDL-nummer MFCD00041125
InChI-nyckel ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
PubChem CID 138661
IUPAC-namn 1-klor-2-isotiocyanatoetan
LEDER C(CCl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl isothiocyanate
Densitet 1.265
Kokpunkt 79 °C till 80 °C (13 mmHg)
Flampunkt 96 °C (205 °F)
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 605585
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 121.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.