Läs mer
2-Chloroethyl methacrylate, 97%, stab. with 400-600ppm hydroquinone
Produktkod. 11352267
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352267 10 g 10g
11362267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09783.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1888-94-4 | C6H9ClO2 | 148.59 g/mol
2-kloretylmetakrylat används som en monomer för att framställa poly(2-kloretylmetakrylat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-kloretylmetakrylat används som en monomer för att
framställa poly(2-kloretylmetakrylat).
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1888-94-4
Molekylformel C6H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 148.59
MDL-nummer MFCD00045291
InChI-nyckel GPOGMJLHWQHEGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methacrylate, chloroethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-chloroethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-chloroethyl ester, .beta.-chloroethyl methacrylate, methacrylic acid beta-chloroethyl ester, methacrylic acid .beta.-chloroethyl ester, acmc-20anxx, chloroethylmethacrylate, 2-chloroethylmethacrylate
PubChem CID 15905
IUPAC-namn 2-kloretyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 500ppm hydroquinone
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 956599
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 148.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.