Läs mer
2-kloretylmetyleter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471077
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471077 500 g 500g
11451077 25 g 25g
11461077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24081.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
2-kloretylmetyleter användes vid syntesen av acykliska nukleosider av tieno[2,3-d]-pyrimidinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-kloretylmetyleter användes vid syntes av acykliska nukleosider av tieno[2,3-d]-pyrimidinderivat.
Löslighet Lösligt i vatten 60 g/L
vid 20 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-42-9
Molekylformel C3H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 94.54
MDL-nummer MFCD00000972
InChI-nyckel XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
IUPAC-namn 1-klor-2-metoxietan
LEDER COCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl methyl ether
Densitet 1.04
Kokpunkt 89°C to 90°C
Flampunkt 8°C (46°F)
Linjär formel CH3OCH2CH2Cl
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Soluble in water 60g/L at 20°C.
Formel vikt 94.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.