Läs mer
2-Chloroethyl Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethyl Methyl Ether |
| CAS | 627-42-9 |
| Molekylformel | C3H7ClO |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(methyloxy)ethane, 1-Chloro-2-methoxyethane, 2-Chloro-1-methoxyethane, 2-Methoxyethyl Chloride, Ethylenechlorohydrin Methyl Ether, Methyl 2-Chloroethyl Ether, R-E 280 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | COCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-methoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.54 |
| Formel vikt | 94.0185 |