Läs mer
2-kloretyl-p-toluensulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403834
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403834 25 g 25g
11413834 100 g 100g
11423834 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11863.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-41-1
Molekylformel C9H11ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 234.694
MDL-nummer MFCD00000970
InChI-nyckel ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
IUPAC-namn 2-kloretyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Densitet 1.294
Kokpunkt 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 25 g
Beilstein 1968816
Formel vikt 234.7
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.