Läs mer
2-Chloroethyl p-tolyl sulfone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11377365
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377365 5 g 5g
11367365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05256.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22381-53-9
Molekylformel C9H11ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.695
MDL-nummer MFCD00051607
InChI-nyckel KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
PubChem CID 188162
IUPAC-namn 1-(2-chloroethylsulfonyl)-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Smältpunkt 77°C to 81°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1107627
Formel vikt 218.7
Procent renhet 98%