Läs mer
2-kloretylfenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430867 5 g 5g
11440867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23265.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5535-49-9
Molekylformel C8H9ClS
Molekylvikt (g/mol) 172.67
MDL-nummer MFCD00013691
InChI-nyckel QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
PubChem CID 21702
IUPAC-namn 2-kloretylsulfanylbensen
LEDER ClCCSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Densitet 1.178
Kokpunkt 245°C
Flampunkt 104°C (220°F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1907116
Formel vikt 172.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.