Läs mer
2-Kloroetylfenylsulfon, 98 %
Produktkod. 11410277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410277 5 g 5g
11420277 25 g 25g
11430277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21690.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204,668 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-09-0
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.668
MDL-nummer MFCD00025047
InChI-nyckel NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
PubChem CID 13646
IUPAC-namn 2-kloretylsulfonylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Smältpunkt 52°C to 55°C
Kokpunkt 168°C to 174°C (7 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1104341
Formel vikt 204.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.