Läs mer
(2-Kloroetyl) Fosfonsyra (>85 %), TRC
Produktkod. 30138369
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138369 100 mg
30133426 25 g
18012940 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366175100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16672-87-0
Molekylformel C2 H6 Cl O3 P
Molekylvikt (g/mol) 144.49
IUPAC-namn 2-kloroetylfosfonsyra
LEDER OP(=O)(O)CCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethephon
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethephon, Phosphonic acid, P-(2-chloroethyl)- (ACI), P-(2-Chloroethyl)phosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- (7CI, 8CI, 9CI), (2-Chloroethyl)phosphonic acid, 2-CEPA, 2-Chloroethanephosphonic acid, 2-KhEFK, Amchem 68-250, Arvest, Boll'd, Camposan, Camposan M, CEP, CEPA, CEPA (pesticide), Cepha 10LS, Cerone, Chlorethephon, Chloroethylphosphonic acid, Dextrel M, Direphon, Ethefon, Ethel, Ethephon, Ethereal, Etheverse, Ethrel, Ethrel 10, Ethrel 48 SL, Ethrel 48SL, Exin, Flordimex, Flordimex T, Flordimex TM, Florel, Fruitel, G 996, G 996 (pesticide), Hevetex, Kamposan, KhEFK, MATURE-AIDE, Mature-Aide, MFX 0307, MFX 0543, Prep, Prep (growth regulator), PRM 12, PRM 12RP, Proxy, Roll-Fruct, Romtrel, Super Boll, Tomathrel, β-Chloroethylphosphonic acid
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Formel vikt 143.9743