Läs mer
(2-Kloroetyl) Fosfonsyra-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4 |
| CAS | 1020719-29-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 2H4 H2 Cl O3 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (2-kloro-1,1,2,2-tetradeuterioetyl) fosfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.52 |
| Visa mer |