Läs mer
(2-Kloroetyl) Fosfonsyra-d4, TRC
Produktkod. 30359761
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30359761 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3661771MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C2 2H4 H2 Cl O3 P
Kvantitet 1 mg
Synonym (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
IUPAC-namn (2-kloro-1,1,2,2-tetradeuterioetyl) fosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 148.52
Formel vikt 147.9994