Läs mer
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98% (dry wt.)
Produktkod. 11487517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487517 5 g 5g
11497517 25 g 25g
11407527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15630.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-81-5
Molekylformel C5H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 158.066
MDL-nummer MFCD00011869
InChI-nyckel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC-namn 2-kloretyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Smältpunkt ∼241°C (decomposition)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 5 % vatten
Linjär formel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3563994
Känslighet Very Hygroscopic
Merck Index 14,2104
Formel vikt 158.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.