Läs mer
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98%
Produktkod. 10052680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10052680 25 g 25g
10246890 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215420250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-81-5
Molekylformel C5H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 158.07
MDL-nummer MFCD00011869
InChI-nyckel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC-namn 2-kloretyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239°C to 243°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 134
Merck Index 15, 2104
Löslighetsinformation Solubility in water: 740g/L (20°C)
Formel vikt 158.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.