Läs mer
2-Chloroethylamine hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11497117
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497117 1000 g 1000g
11407127 50 g 50g
11417127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14455.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-kloretylaminhydroklorid används som mellanprodukt i aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen. Det används också i organisk syntes. Vidare används det som ett derivatiseringsreagens för aminosyror, dipeptider och nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-kloroetylaminhydroklorid används som mellanprodukt i aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen. Det används också i organisk syntes. Vidare används det som ett derivatiseringsreagens för aminosyror, dipeptider och nukleotider.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-24-6
Molekylformel C2H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 115.99
MDL-nummer MFCD00012887,MFCD00137399
InChI-nyckel ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
IUPAC-namn 2-kloretanamin;hydroklorid
LEDER [Cl-].[NH3+]CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethylamine hydrochloride
Smältpunkt 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3590304
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 115.99
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.