Läs mer
2-Chloroethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethanamine Hydrochloride |
| CAS | 870-24-6 |
| Molekylformel | C2 H6 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCl |
| IUPAC-namn | 2-chloroethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.99 |
| Formel vikt | 114.9956 |