Läs mer
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10389310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10389310 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10389310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloroethyleisothiocyanate
CAS 6099-88-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H4ClNS
Linjär formel ClCHCHNCS
Brytningsindex 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00041125
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
InChI-nyckel ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCl)N=C=S
IUPAC-namn 1-chloro-2-isothiocyanatoethane
Molekylvikt (g/mol) 121.582
PubChem CID 138661
Formel vikt 121.59
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid