Läs mer
2-Kloroetylfosfonsyra, 90 %. Tech
Produktkod. 10685901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685901 1 g Glasflaska 1g
10227750 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10685901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301630010
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16672-87-0
Molekylformel C2H6ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 144.49
MDL-nummer MFCD00002142
InChI-nyckel UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
PubChem CID 27982
ChEBI CHEBI:52741
IUPAC-namn 2-kloretylfosfonsyra
LEDER OP(O)(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethylphosphonic acid
Namnnotering teknik, 90 %
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74,0 °C till 75,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 3787
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: svagt löslig i bensen, toluen, propylenglykol, praktiskt taget olöslig i petroleumeter, praktiskt taget olöslig i petroleumeter, fritt löslig i etanol, metanol, aceton, ethy
Formel vikt 144.51
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.