Läs mer
2-Chloroethylphosphoryl Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 1455-05-6 |
| Molekylformel | C2H4O2PCl3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl3O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| LEDER | ClCCOP(=O)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-dichlorophosphoryloxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.38 |
| Formel vikt | 195.9014 |